Dodécafluoro-1-iodo-5-(trifluorométhyl)hexane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC6089-25G
APOSPC6089-25GEA 698 EUR InStock
APOSPC6089-25G
Dodécafluoro-1-iodo-5-(trifluorométhyl)hexane 97%
Dodécafluoro-1-iodo-5-(trifluorométhyl)hexane
Formule: C₇F₁₅I
MW: 495,96 g/mol
Point d'ébullition: 139 °C
Densité: 2.039 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042357
Numéro CAS: 3486-08-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité