2-Phenoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC6091-1G
APOSPC6091-1GEA 147 EUR InStock
APOSPC6091-1G
2-Phenoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Phenoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₁₂H₈F₃NO
MW: 239,193 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109518
Numéro CAS: 1209243-38-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité