4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(6-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
PC6092-1G
APOSPC6092-1GEA 241 EUR InStock
APOSPC6092-1G
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₂H₇ClF₃NO₃S
MW: 337,71 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100129
Numéro CAS: 1210732-06-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité