2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Formyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
PC6115-1G
APOSPC6115-1GEA 389 EUR InStock
APOSPC6115-1G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
Formule: C₆H₄F₃NOS
MW: 195,162 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12198128
Numéro CAS: 1034566-13-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité