4-Fluoroisophthalonitrile 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluorobenzene-1,3-dicarbonitrile
PC6129-1G
APOSPC6129-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSPC6129-1G
4-Fluoroisophthalonitrile 99%
4-Fluoroisophthalonitrile
Formule: C₈H₃FN₂
MW: 146,121 g/mol
Point de fusion: 89…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01657003
Numéro CAS: 13519-90-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité