Perfluorooctane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Octadecafluorooctane
PC6140A-5G
APOSPC6140A-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC6140A-5G
Perfluorooctane 98%
Perfluorooctane
Solvent with ability to solubilise molecular oxygen e.g.photooxidation of alkene / epoxidation of alkenes.Synth. Commun., 26, 1861 (1996), ibid 27, 447 (1997).
Formule: C₈F₁₈
MW: 438,06 g/mol
Point d'ébullition: 99…100 °C
Densité: 1.73 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042083
Numéro CAS: 307-34-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité