8H-Perfluorooctyl iodide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6171B-5G
APOSPC6171B-5GEA 78.6 EUR InStock
APOSPC6171B-5G
8H-Perfluorooctyl iodide
8H-Perfluorooctyl iodide
Formule: C₈HF₁₆I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236712
Numéro CAS: 79162-64-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité