Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane 97%

Fournisseur: Apollo Scientific

PC6173-25G
APOSPC6173-25GEA 390 EUR InStock
APOSPC6173-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane


Formule: C₉H₇Cl₂F₁₃Si
MW: 461,13 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C/12mmHg
Densité: 1.55 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042360
Numéro CAS: 73609-36-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité