Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentadecafluorotriethylamine

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Perfluorotriethylamine, Tris(pentafluoroethyl)amine

PC6220D-100G
APOSPC6220D-100GEA 245 EUR InStock
APOSPC6220D-100G
Pentadecafluorotriethylamine
Pentadecafluorotriethylamine


Formule: C₆F₁₅N
MW: 371,05 g/mol
Point d'ébullition: 68…69 °C/743mmHg
Densité: 1.736 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00166270
Numéro CAS: 359-70-6
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité