Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoicacid, methyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoate
PC6220J-25G
APOSPC6220J-25GEA 328 EUR InStock
APOSPC6220J-25G
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoicacid, methyl ester 95%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoicacid, methyl ester
Formule: C₁₃H₃F₂₃O₅
MW: 676,13 g/mol
Point d'ébullition: 193…196 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054724
Numéro CAS: 39187-47-8
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité