2-Fluoro-5-iodoaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6306-5G
APOSPC6306-5GEA 68.3 EUR InStock
APOSPC6306-5G
2-Fluoro-5-iodoaniline
2-Fluoro-5-iodoaniline
Formule: C₆H₅FIN
MW: 237,013 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796596
Numéro CAS: 886362-82-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité