Potassium tétrafluoroborate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6310-500G
APOSPC6310-500GEA 132 EUR InStock
APOSPC6310-500G
Potassium tétrafluoroborate 99%
Potassium tétrafluoroborate
Formule: BF₄K
MW: 125,9 g/mol
Point de fusion: 530 °C
Densité: 2.505 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011395
Numéro CAS: 14075-53-7
EINECS: 237-928-2
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité