1-[4-(Chloromethyl)-1,3-thiazol-2-yl]-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6316-1G
APOSPC6316-1GEA 289 EUR InStock
APOSPC6316-1G
1-[4-(Chloromethyl)-1,3-thiazol-2-yl]-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
1-[4-(Chloromethyl)-1,3-thiazol-2-yl]-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Formule: C₁₄H₁₃Cl₂F₃N₄S
MW: 397,25 g/mol
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172020
Numéro CAS: 303150-21-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité