(4-(4-Fluorobenzyl)morpholin-2-yl)methanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Aminomethy-4-(4-fluorobenzyl)morpholine
PC6382-50G
APOSPC6382-50GEA 328 EUR InStock
APOSPC6382-50G
(4-(4-Fluorobenzyl)morpholin-2-yl)methanamine
(4-(4-Fluorobenzyl)morpholin-2-yl)methanamine
Formule: C₁₂H₁₇FN₂O
MW: 224,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658145
Numéro CAS: 112914-13-3
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité