1-Bromopentafluoropropene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6429-5G
APOSPC6429-5GEA 510 EUR InStock
APOSPC6429-5G
1-Bromopentafluoropropene 97%
1-Bromopentafluoropropene
Formule: C₃BrF₅
Point d'ébullition: 27…28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094348
Numéro CAS: 53692-47-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité