Bromure de 2-(trifluorométhyl)phénéthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6432-1G
APOSPC6432-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSPC6432-1G
Bromure de 2-(trifluorométhyl)phénéthyle
Bromure de 2-(trifluorométhyl)phénéthyle
Formule: C₉H₈BrF₃
Point d'ébullition: 80 °C/0.4mmHg
Densité: 1.517 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 94022-95-4
EINECS: 301-590-5
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité