Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de bromodifluoroacétyle 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

PC6436-5G
APOSPC6436-5GEA 59.7 EUR InStock
APOSPC6436-5G
Chlorure de bromodifluoroacétyle 97%
Chlorure de bromodifluoroacétyle


Formule: C₂BrClF₂O
Point d'ébullition: 50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00069081
Numéro CAS: 3832-48-2
ONU: 2924
ADR: 3+8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité