5-(3-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(3-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid
PC6439-1G
APOSPC6439-1GEA 435 EUR InStock
APOSPC6439-1G
5-(3-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
5-(3-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Formule: C₁₂H₆ClF₃O₃
MW: 290,63 g/mol
Point de fusion: 164…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313475
Numéro CAS: 242812-02-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité