Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Hexafluorophosphate de sodium, anhydre 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

PC6510-100G
APOSPC6510-100GEA 139 EUR InStock
APOSPC6510-100G
Hexafluorophosphate de sodium, anhydre 98%
Hexafluorophosphate de sodium


Formule: F₆NaP
MW: 167,95 g/mol
Point de fusion: >200 °C
Densité: 2.369 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011122
Numéro CAS: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité