1-Iodo-2-(heptafluoropropyl)cyclohexane (E/Z)
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: cis/trans-1-(Heptafluoropropyl)-2-iodocyclohexane
PC6544-250MG
APOSPC6544-250MGEA 170 EUR InStock
APOSPC6544-250MG
1-Iodo-2-(heptafluoropropyl)cyclohexane (E/Z)
1-Iodo-2-(heptafluoropropyl)cyclohexane (E/Z)
Formule: C₉H₁₀F₇I
MW: 378,07 g/mol
Point d'ébullition: 48…50 °C/1.3mmHg
Densité: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183508
Numéro CAS: 2728-75-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité