Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrylammonium tetrafluoroborate
PC6667-25G
APOSPC6667-25GEA 49.3 EUR InStock
APOSPC6667-25G
Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium 97%
Tétrafluoroborate de tétraéthylammonium
Useful electrolyte for electro-organic synthesis, e.g. thehydroxylation by anodic oxidation of aromatic ketones, acids and esters in trifluoroacetic acid.
Formule: C₈H₂₀BF₄N
MW: 217,06 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011827
Numéro CAS: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité