2-Amino-5-bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC6673-5G
APOSPC6673-5GEA 98.6 EUR InStock
APOSPC6673-5G
2-Amino-5-bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₃N₂
MW: 241,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10758088
Numéro CAS: 79456-34-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité