1,5-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,5-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene, 4,6-Difluororesorcinol dimethyl ether
PC6689-1G
APOSPC6689-1GEA 456 EUR InStock
APOSPC6689-1G
1,5-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene 97%
1,5-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
Formule: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,145 g/mol
Point d'ébullition: 55 °C (50 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193047
Numéro CAS: 79069-70-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité