2-Chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6739-500MG
APOSPC6739-500MGEA 50.9 EUR InStock
APOSPC6739-500MG
2-Chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂ClF₄N
Point d'ébullition: 35…37 °C/25mmHg
Densité: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038326
Numéro CAS: 628692-22-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 500 mg APOSPC6739-500MG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité