3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6777G-5G
APOSPC6777G-5GEA 42.2 EUR InStock
APOSPC6777G-5G
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenol 97%
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenol
Formule: C₈H₆F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153276
Numéro CAS: 53997-99-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité