4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,3-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6792-1G
APOSPC6792-1GEA 42.3 EUR InStock
APOSPC6792-1G
4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,3-diamine
4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,3-diamine
Formule: C₇H₇F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972990
Numéro CAS: 873055-90-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité