Bis(perfluorophenyl)bromophosphine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6803-1G
APOSPC6803-1GEA 408 EUR InStock
APOSPC6803-1G
Bis(perfluorophenyl)bromophosphine
Bis(perfluorophenyl)bromophosphine
Formule: C₁₂BrF₁₀P
Point d'ébullition: 112…114 °C (0.5 mm Hg)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09763603
Numéro CAS: 13648-79-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité