3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6907-1G
APOSPC6907-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC6907-1G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone
Formule: C₁₄H₈F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236282
Numéro CAS: 243128-47-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité