Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,5,6-Tétrafluorothiophénol 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Mercapto-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-Tetrafluorobenzenethiol, 2,3,5,6-Tetrafluorobenzene-1-thiol, 2,3,5,6-tetrafluorothiophenol

PC6920-5G
APOSPC6920-5GEA 87 EUR InStock
APOSPC6920-5G
2,3,5,6-Tétrafluorothiophénol 98%
2,3,5,6-Tétrafluorothiophénol


Formule: C₆H₂F₄S
MW: 182,14 g/mol
Point d'ébullition: 152…153 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004829
Numéro CAS: 769-40-4
EINECS: 212-210-1
ONU: 3336
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité