5-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylsulphonyl]thiophene-2-sulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC6954-100MG
APOSPC6954-100MGEA 288 EUR InStock
APOSPC6954-100MG
5-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylsulphonyl]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylsulphonyl]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₄Cl₂F₃NO₄S₃
Point de fusion: 126…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068006
Numéro CAS: 175203-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité