Titane (IV) fluorure 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6980-1G
APOSPC6980-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC6980-1G
Titane (IV) fluorure 99%
Titane (IV) fluorure
Formule: F₄Ti
MW: 123,87 g/mol
Point de fusion: 248 °C (subl.)
Densité: 2.798 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042545
Numéro CAS: 7783-63-3
EINECS: 232-017-6
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité