Allyl bromo(difluoro)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Prop-2-en-1-yl 2-bromo-2,2-difluoroethanoate, Prop-2-en-1-yl bromo(difluoro)acetate
PC7004-1G
APOSPC7004-1GEA 292 EUR InStock
APOSPC7004-1G
Allyl bromo(difluoro)acetate 95%
Allyl bromo(difluoro)acetate
Formule: C₅H₅BrF₂O₂
MW: 214,993 g/mol
Point d'ébullition: 30…32 °C (20 mm Hg)
Point d'éclair: 45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08460495
Numéro CAS: 155820-76-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité