5-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7111-1G
APOSPC7111-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSPC7111-1G
5-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
5-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₆BrFN₂·ClH
MW: 241,489 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094411
Numéro CAS: 214916-08-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité