5-(Trifluoromethoxy)oxindole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Oxo-5-(trifluoromethoxy)indoline
PC7125-1G
APOSPC7125-1GEA 248 EUR InStock
APOSPC7125-1G
5-(Trifluoromethoxy)oxindole 98%
5-(Trifluoromethoxy)oxindole
Formule: C₉H₆F₃NO₂
MW: 217,15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09027275
Numéro CAS: 403853-48-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité