4-Hydrazino-8-(trifluoromethyl)quinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7188-250MG
APOSPC7188-250MGEA 415 EUR InStock
APOSPC7188-250MG
4-Hydrazino-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Hydrazino-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₈F₃N₃
MW: 227,186 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272472
Numéro CAS: 57369-92-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité