6,8-Difluoro-4-quinolinol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline
PC7213-1G
APOSPC7213-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC7213-1G
6,8-Difluoro-4-quinolinol
6,8-Difluoro-4-quinolinol
Formule: C₉H₅F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00278786
Numéro CAS: 243448-16-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité