Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[1-(3-Fluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Fluorobenzyl)-4-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazole

PC7222-1G
APOSPC7222-1GEA 336 EUR InStock
APOSPC7222-1G
[1-(3-Fluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
[1-(3-Fluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol


Formule: C₁₀H₁₀FN₃O
MW: 207,21 g/mol
Point de fusion: 64…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607903
Numéro CAS: 952183-23-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité