1,1'-Carbonylbis(3-methyl-1H-imidazol-3-ium) bis(trifluoromethanesulphonate)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1'-Carbonylbis(3-methyl-1H-imidazol-3-ium) ditriflate
PC7301-250MG
APOSPC7301-250MGEA 377 EUR InStock
APOSPC7301-250MG
1,1'-Carbonylbis(3-methyl-1H-imidazol-3-ium) bis(trifluoromethanesulphonate)
1,1'-Carbonylbis(3-methyl-1H-imidazol-3-ium) bis(trifluoromethanesulphonate)
An efficient reagent for aminoacylations.
Formule: C₉H₁₂N₄O·2CF₃O₃S
MW: 490,356 g/mol
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269944
Numéro CAS: 120418-31-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité