5-Fluoro-2-trifluorométhylphénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride
PC7325-1G
APOSPC7325-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC7325-1G
5-Fluoro-2-trifluorométhylphénol 98%
5-Fluoro-2-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Point de fusion: 48…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236302
Numéro CAS: 243459-91-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité