1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7331-1G
APOSPC7331-1GEA 510 EUR InStock
APOSPC7331-1G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₃F₃N₂O₄
Point de fusion: 138…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01831167
Numéro CAS: 325702-09-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité