8-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7334-1G
APOSPC7334-1GEA 257 EUR InStock
APOSPC7334-1G
8-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
8-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formule: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Point de fusion: 95…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08692463
Numéro CAS: 942474-71-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité