1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7344-1G
APOSPC7344-1GEA 303 EUR InStock
APOSPC7344-1G
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxamide
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxamide
Formule: C₁₂H₁₄F₃N₃O
Point de fusion: 190…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205858
Numéro CAS: 792940-04-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité