Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Bromo-3'-fluoroacétanilide

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC7364-25G PC7364-5G PC7364-1G
APOSPC7364-25GEA 238 EUR InStock
APOSPC7364-25G APOSPC7364-5G APOSPC7364-1G
4'-Bromo-3'-fluoroacétanilide
4'-Bromo-3'-fluoroacétanilide


Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
MW: 232,05 g/mol
Point de fusion: 149…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672937
Numéro CAS: 351-30-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité