Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anhydride trifluoromethanesulfonique 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Triflic anhydride

PC7420-250G PC7420-1KG PC7420-500G
APOSPC7420-250GEA 127 EUR InStock
APOSPC7420-250G APOSPC7420-1KG APOSPC7420-500G
Anhydride trifluoromethanesulfonique 99%
Anhydride trifluoromethanesulfonique


Formule: C₂F₆O₅S₂
MW: 282,14 g/mol
Point d'ébullition: 81…83 °C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1.677 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000408
Numéro CAS: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité