1,3-Dichloro-7-fluoroisoquinoléine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7422-1G
APOSPC7422-1GEA 306 EUR InStock
APOSPC7422-1G
1,3-Dichloro-7-fluoroisoquinoléine 98%
1,3-Dichloro-7-fluoroisoquinoléine
Formule: C₉H₄Cl₂FN
MW: 216,0392 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09763685
Numéro CAS: 941294-25-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité