Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)acetanilide

PC7433C-1G
APOSPC7433C-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7433C-1G
4'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
4'-(Trifluoromethoxy)acetanilide


Formule: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,16 g/mol
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075293
Numéro CAS: 1737-06-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité