Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Trifluorométhoxyacétophénone 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 1-Ethanoyl-4-(trifluormethoxy)benzol, 1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1-ethanone

PC7433E-50G PC7433E-1KG PC7433E-250G
APOSPC7433E-50GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7433E-50G APOSPC7433E-1KG APOSPC7433E-250G
4'-Trifluorométhoxyacétophénone 98%
4'-Trifluorométhoxyacétophénone


Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Point d'ébullition: 47…49 °C/15mmHg
Densité: 1.278 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042404
Numéro CAS: 85013-98-5
EINECS: 285-066-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité