4-(Trifluorométhoxy)benzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7436-1G
APOSPC7436-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7436-1G
4-(Trifluorométhoxy)benzamide 97%
4-(Trifluorométhoxy)benzamide
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Point de fusion: 155…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041384
Numéro CAS: 456-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité