Chlorure de 3-(trifluorométhoxy)benzoyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7438M-5G
APOSPC7438M-5GEA 94.4 EUR InStock
APOSPC7438M-5G
Chlorure de 3-(trifluorométhoxy)benzoyle 97%
Chlorure de 3-(trifluorométhoxy)benzoyle
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Densité: 1.43 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061268
Numéro CAS: 86270-03-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité