4-(Trifluorométhoxy)benzylamine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC7438S-5G
APOSPC7438S-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7438S-5G
4-(Trifluorométhoxy)benzylamine 96%
4-(Trifluorométhoxy)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Point d'ébullition: 57…59 °C/10mmHg
Densité: 1.252 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061237
Numéro CAS: 93919-56-3
EINECS: 300-040-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité